Terpineol, mixture of isomers ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H60146.AP
H60146.K4
H60146.APEA
3160
CZK
H60146.AP
H60146.K4
Terpineol, mixture of isomers ≥98%
Terpineol, mixture of isomers
Vzorec:
C₁₀H₁₈O Bod varu: 213…218 °C Bod tání: 31…36 °C Hustota: 0,934 Bod vzplanutí: 91 °C (196 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00166983 CAS číslo: 8000-41-7 EINECS: 232-268-1 |