Tisk…
5-Nitroso-8-quinolinol
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms: 5-Nitrosoquinolin-8-ol
13856-10 13856-50 13856-100
CAYM13856-10EA 1540 CZK
CAYM13856-10 CAYM13856-50 CAYM13856-100
5-Nitroso-8-quinolinol
5-Nitroso-8-quinolinol
Vzorec: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
Bod tání: 245 °C
MDL Number: MFCD00041862
CAS číslo: 3565-26-2
EINECS: 222-650-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III