1,3,5-Triethylbenzene 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H60875.06
H60875.14
H60875.06EA
2240
CZK
H60875.06
H60875.14
1,3,5-Triethylbenzene 95%
1,3,5-Triethylbenzene
Vzorec:
C₁₂H₁₈ Bod varu: 215 °C Bod tání: 3 °C Hustota: 0,862 Bod vzplanutí: 76 °C (169 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009261 CAS číslo: 102-25-0 EINECS: 203-017-3 UN: 3082 ADR: 9,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...