Tisk…
2,3,6-Trimethylphenol 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H60489.14 H60489.22
H60489.14EA 1160 CZK
H60489.14 H60489.22
2,3,6-Trimethylphenol 95%
2,3,6-Trimethylphenol
Vzorec: C₉H₁₂O
Bod varu: 215 °C
Bod tání: 59…62 °C
Hustota: 0,940
Bod vzplanutí: 100 °C (212 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002229
CAS číslo: 2416-94-6
EINECS: 219-330-3
UN: 2430
ADR: 8,III