Tisk…
N-(3-Hydroxypropyl)morpholine 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Morpholinopropanol, 3-Morpholino-1-propanol, 4-(3-Hydroxypropyl)morpholine, 3-(4-Morpholinyl)-1-propanol
H60376.03 H60376.06
H60376.03EA 1550 CZK
H60376.03 H60376.06
N-(3-Hydroxypropyl)morpholine 95%
N-(3-Hydroxypropyl)morpholine
Vzorec: C₇H₁₅NO₂
MW: 145,2 g/mol
Bod varu: 240…241 °C
Hustota: 1,049
Bod vzplanutí: 85 °C (185 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01713533
CAS číslo: 4441-30-9