Tisk…
(2-Fluorophenyl)acetone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluorophenylacetone, 1-(2-Fluorophenyl)propan-2-one, 1-(2-Fluorophenyl)-2-propanone
H61535.06 H61535.14
H61535.06EA 2090 CZK
H61535.06 H61535.14
(2-Fluorophenyl)acetone ≥98%
(2-Fluorophenyl)acetone
Vzorec: C₉H₉FO
MW: 152,17 g/mol
Bod varu: 47 °C
Hustota: 1,077
Bod vzplanutí: 85 °C (185 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000325
CAS číslo: 2836-82-0
EINECS: 220-627-5