Tisk…
4-Bromo-2-methylbenzaldehyde 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H61314.03 H61314.06
H61314.03EA 5800 CZK
H61314.03 H61314.06
4-Bromo-2-methylbenzaldehyde 95%
4-Bromo-2-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇BrO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07787171
CAS číslo: 24078-12-4