2-Bromo-3-fluoroaniline ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H61687.03
H61687.06
H61687.03EA
3640
CZK
H61687.03
H61687.06
2-Bromo-3-fluoroaniline ≥97%
2-Bromo-3-fluoroaniline
Purity: 97%
CAS No.: 111721-75-6
Molecular Formula: C6H5BrFN
Formula Weight: 190.01
Flash Point: 94°(201°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.670
Refractive Index: 1.5830
Appearance: Off-white
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD07369915
Vzorec:
C₆H₅BrFN Hustota: 1,670 Bod vzplanutí: 94 °C (201 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07369915 CAS číslo: 111721-75-6 ADR: 6.1,III |