Tisk…
1-Hexyl-3-methylimidazolium iodide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H59487.06 H59487.18
H59487.06EA 1510 CZK
H59487.06 H59487.18
1-Hexyl-3-methylimidazolium iodide ≥98%
1-Hexyl-3-methylimidazolium iodide
Vzorec: C₁₀H₁₉IN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12964976
CAS číslo: 178631-05-5