Tisk…
1-Methyl-3-octylimidazolium chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H59534.06 H59534.18
H59534.06EA 1110 CZK
H59534.06 H59534.18
1-Methyl-3-octylimidazolium chloride ≥97%
1-Methyl-3-octylimidazolium chloride
Vzorec: C₁₂H₂₃ClN₂
Hustota: 1,01
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095432
CAS číslo: 64697-40-1