Tisk…
Kyselina galová
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
11846-50 11846-10 11846-100
CAYM11846-50EA 2300 CZK
CAYM11846-50 CAYM11846-10 CAYM11846-100
Kyselina galová
Kyselina galová
Vzorec: C₇H₆O₅
MW: 170,12 g/mol
Bod varu: 501 °C (1013 hPa)
Bod tání: 251…252 °C
Hustota: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002510
CAS číslo: 149-91-7
EINECS: 205-749-9
Merck Index: 13,04366