Tisk…
3,4-Dihydroxybenzoic acid
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms: Protocatechuic acid
14916-25 14916-50 14916-100
CAYM14916-25EA 1810 CZK
CAYM14916-25 CAYM14916-50 CAYM14916-100
3,4-Dihydroxybenzoic acid
3,4-Dihydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Bod varu: 125…135 °C (0,001 mmHg)
Bod tání: 202…204 °C
Hustota: 1,5415 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002509
CAS číslo: 99-50-3
EINECS: 202-760-0
Merck Index: 12,08080