Tisk…
Cytochalasin E
Dodavatel: Cayman Chemical
11331-1 11331-5 11331-10
CAYM11331-1EA 2730 CZK
CAYM11331-1 CAYM11331-5 CAYM11331-10
Cytochalasin E
Cytochalasin E
Vzorec: C₂₈H₃₃NO₇
Bod tání: 206…208 °C
CAS číslo: 36011-19-5
EINECS: 252-835-7