Tisk…
Cytochalasin D
Dodavatel: Cayman Chemical
11330-1 11330-5 11330-10
CAYM11330-1EA 2520 CZK
CAYM11330-1 CAYM11330-5 CAYM11330-10
Cytochalasin D
Cytochalasin D
Vzorec: C₃₀H₃₇NO₆
Bod tání: 259…260 °C
MDL Number: MFCD00077706
CAS číslo: 22144-77-0
EINECS: 244-804-1