Tisk…
Methyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H61542.14 H61542.22
H61542.14EA 5080 CZK
H61542.14 H61542.22
Methyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate
Vzorec: C₈H₆FNO₄
Bod varu: 109 °C (1 mmHg)
Bod tání: 56…59 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00196161
CAS číslo: 329-59-9