Tisk…
Methyl-5-fluoro-2-nitrobenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H61307.14 H61307.06
H61307.14EA 7690 CZK
H61307.14 H61307.06
Methyl-5-fluoro-2-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-5-fluoro-2-nitrobenzoate
Vzorec: C₈H₆FNO₄
MW: 199,14 g/mol
Bod tání: 35…37 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425619
CAS číslo: 393-85-1