Tisk…
2,5-Dibromo-3-nitropyridine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H61961.14 H61961.22
H61961.14EA 6870 CZK
H61961.14 H61961.22
2,5-Dibromo-3-nitropyridine ≥98%
2,5-Dibromo-3-nitropyridine
Vzorec: C₅H₂Br₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09266223
CAS číslo: 15862-37-0