Tisk…
2-Bromo-4-nitroimidazole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H61155.03 H61155.06
H61155.03EA 1440 CZK
H61155.03 H61155.06
2-Bromo-4-nitroimidazole ≥98%
2-Bromo-4-nitroimidazole
Vzorec: C₃H₂BrN₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025308
CAS číslo: 65902-59-2