Tisk…

1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzene ≥98%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Bromo-4-fluoro-1-nitrobenzene, 2-Bromo-4-fluoronitrobenzene

H61466.06 H61466.14
H61466.06EA 1820 CZK
H61466.06 H61466.14
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzene ≥98%
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220 g/mol
Bod tání: 41…45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00792441
CAS číslo: 700-36-7

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR