1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H61494.14
H61494.22
H61494.14EA
3920
CZK
H61494.14
H61494.22
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene ≥98%
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene
Vzorec:
C₆H₃BrFNO₂ Bod tání: 88…94 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05865088 CAS číslo: 185331-69-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...