Chlorid cínatý dihydrát 98-103% ACS
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
1B1517-500GEA
8990
CZK
1B1517-500G
1B1517-100G
Chlorid cínatý dihydrát 98-103% ACS
Chlorid cínatý dihydrát
Vzorec:
SnCl₂·2H₂O Bod varu: 623 °C (1013 hPa) Bod tání: 246 °C Hustota: 2,71 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149863 CAS číslo: 10025-69-1 EINECS: 231-868-0 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 13,08861 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | 98 - 103% |
Calcium | ≤0.005% |
Iron | ≤0.003% |
Lead | ≤0.01% |
Potassium | ≤0.005% |
Sodium | ≤0.01% |
Solubility in hydrochloric acid | Pass |
Sulphate (P/F) | Pass |