Tisk…
Fast green FCF
Dodavatel: Cayman Chemical
Varování
14335-5 14335-10 14335-25 14335-100
CAYM14335-5EA 1570 CZK
CAYM14335-5 CAYM14335-10 CAYM14335-25 CAYM14335-100
Fast green FCF
Fast green FCF
Vzorec: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃
Bod tání: 290 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013053
CAS číslo: 2353-45-9
EINECS: 219-091-5
Merck Index: 13,03970