Tisk…
Resazurin sodium salt
Dodavatel: Cayman Chemical
Varování
14322-25 14322-10 14322-5
CAYM14322-25EA 10610 CZK
CAYM14322-25 CAYM14322-10 CAYM14322-5
Resazurin sodium salt
Resazurin sodium salt
Vzorec: C₁₂H₆NNaO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005036
CAS číslo: 62758-13-8
EINECS: 263-718-5