Tisk…
4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone, 1-(4-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
H61137.03 H61137.06
H61137.03EA 3750 CZK
H61137.03 H61137.06
4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone 95%
4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03428533
CAS číslo: 30186-18-6