Tisk…
5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone
H61979.09 H61979.18
H61979.09EA 1580 CZK
H61979.09 H61979.18
5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone ≥98%
5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Bod tání: 56…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191850
CAS číslo: 1450-75-5