Tisk…
Coomassie Brilliant Blue G-250
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms: C.I. 42655
14320-25 14320-50
CAYM14320-25EA 2000 CZK
CAYM14320-25 CAYM14320-50
Coomassie Brilliant Blue G-250
Coomassie Brilliant Blue G-250
Vzorec: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
Hustota: >1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078482
CAS číslo: 6104-58-1
EINECS: 228-058-4