Tisk…
N-Octyl-β-D-glucopyranoside
Dodavatel: Cayman Chemical
Varování
Synonyms: Octylglucopyranoside, OG, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(octyloxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, n-Octyl β-D-glucopyranoside, 1-O-n-Octyl-β-D-glucopyranoside, Octyl-β-D-glucopyranoside
14327-1 14327-5 14327-10
CAYM14327-1EA 1810 CZK
CAYM14327-1 CAYM14327-5 CAYM14327-10
N-Octyl-β-D-glucopyranoside
N-Octyl-β-D-glucopyranoside
Vzorec: C₁₄H₂₈O₆
Bod tání: 110 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00063288
CAS číslo: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8