Luff Schoorlovo činidlo (roztok síranu měďnatého) 25 g/L volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Varování
|
34400-1L
34400-5L-VP
34400-1LEA
1920
CZK
34400-1L
34400-5L-VP
Luff Schoorlovo činidlo (roztok síranu měďnatého) 25 g/L volumetric solution, Fluka™
Luff Schoorlovo činidlo (roztok síranu měďnatého)
Výsledky specifikačního testu
Assay of CuSO₄*5H₂O | 24.9 - 25.1 g/l |
pH | 9.3 - 9.4 |