Tisk…
Tymolová modř 0,04% vodný roztok
Dodavatel: Lovibond
Synonyms: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
451650 451651
LOVI451650EA 708 CZK
LOVI451650 LOVI451651
Tymolová modř 0,04% vodný roztok
Tymolová modř
Vzorec: C₂₇H₃₀O₅S
MW: 466,6 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005869
CAS číslo: 76-61-9
EINECS: 200-973-3