Tisk…
Benzetoniumchlorid 0.004 mol/l, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Hyamine
51126-1L-F 51126-5L-F
SIAL51126-1L-FEA 1750 CZK
SIAL51126-1L-F SIAL51126-5L-F
Benzetoniumchlorid 0.004 mol/l, Sigma-Aldrich®
Benzetoniumchlorid
Vzorec: C₂₇H₄₂ClNO₂
MDL Number: MFCD00011742
CAS číslo: 121-54-0
EINECS: 204-479-9