Tisk…
Benzetoniumchlorid 0.004 mol/l, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Synonyms: Hyamine
7170.1000EA 1060 CZK
7170.1000 7170.2500
Benzetoniumchlorid 0.004 mol/l, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Benzetoniumchlorid
Vzorec: C₂₇H₄₂ClNO₂
MW: 448.09
MDL Number: MFCD00011742
CAS číslo: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
Merck Index: 13,01074
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Titer 0.0039 - 0.0041 mol/l