Tisk…
3,5-Dibromophenol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H60642.04 H60642.09
H60642.04EA 1760 CZK
H60642.04 H60642.09
3,5-Dibromophenol ≥97%
3,5-Dibromophenol
Vzorec: C₆H₄Br₂O
Bod varu: 274 °C (1013 hPa)
Bod tání: 79…83 °C
Hustota: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06411376
CAS číslo: 626-41-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III