Tisk…
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms: PCA
11138-1 11138-5
CAYM11138-1EA 1320 CZK
CAYM11138-1 CAYM11138-5
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid
Vzorec: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Bod varu: 357 °C (1013 hPa)
Bod tání: 246…248 °C
Hustota: 0,942 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00149413
CAS číslo: 499-80-9
EINECS: 207-892-2