4-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanol
H61623.03
H61623.06
H61623.03EA
1330
CZK
H61623.03
H61623.06
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol ≥97%
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
Vzorec:
C₇H₅BrF₂O MW: 223,02 g/mol Bod tání: 76…81 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03094461 CAS číslo: 162744-59-4 |