Tisk…
(S)-(-)-β-Citronellol ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H60174.03 H60174.06
H60174.03EA 1600 CZK
H60174.03 H60174.06
(S)-(-)-β-Citronellol ≥97%
(S)-(-)-β-Citronellol
Vzorec: C₁₀H₂₀O
Bod varu: 225…226 °C
Hustota: 0,856
Bod vzplanutí: 99 °C (210 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063214
CAS číslo: 7540-51-4
EINECS: 231-415-7