Tisk…
5-Methyl-1H-tetrazole ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H60248.06 H60248.14
H60248.06EA 2080 CZK
H60248.06 H60248.14
5-Methyl-1H-tetrazole ≥97%
5-Methyl-1H-tetrazole
Vzorec: C₂H₄N₄
MW: 84,08 g/mol
Bod tání: 142…146 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00185824
CAS číslo: 4076-36-2
EINECS: 218-746-2