Butyl levulinate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Levulinic acid butyl ester, 4-Oxovaleric acid butyl ester, Butyl 4-oxovalerate
H59274.AE
H59274.AP
H59274.AEEA
745
CZK
H59274.AE
H59274.AP
Butyl levulinate ≥98%
Butyl levulinate
Vzorec:
C₉H₁₆O₃ Bod varu: 106…108 °C (5,5 mmHg) Hustota: 0,974 Bod vzplanutí: 92 °C (198 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009449 CAS číslo: 2052-15-5 EINECS: 218-143-4 |