Tisk…
6-Propyl-2-thiouracil
Dodavatel: Cayman Chemical
Varování
Synonyms: Propylthiouracil, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidine, 4-Propyl-2-thiouracil, 6-Propyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one
14069-10 14069-25 14069-50 14069-100
CAYM14069-10EA 1320 CZK
CAYM14069-10 CAYM14069-25 CAYM14069-50 CAYM14069-100
6-Propyl-2-thiouracil
6-Propyl-2-thiouracil
Vzorec: C₇H₁₀N₂OS
Bod varu: 448 °C (1013 hPa)
Bod tání: 215…218 °C
MDL Number: MFCD00006041
CAS číslo: 51-52-5
EINECS: 200-103-2
Merck Index: 12,08054