Tisk…
Propidium iodide
Dodavatel: Cayman Chemical
Varování
14289-10 14289-25 14289-50 14289-100
CAYM14289-10EA 1320 CZK
CAYM14289-10 CAYM14289-25 CAYM14289-50 CAYM14289-100
Propidium iodide
Propidium iodide
Vzorec: C₂₇H₃₄I₂N₄
MDL Number: MFCD00011921
CAS číslo: 25535-16-4
EINECS: 247-081-0