Tisk…
5-Fluorouracil
Dodavatel: Cayman Chemical
Nebezpečí
Synonyms: Fluorouracil, 5-Fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-FU
14416-10 14416-25 14416-5 14416-50
CAYM14416-10EA 2700 CZK
CAYM14416-10 CAYM14416-25 CAYM14416-5 CAYM14416-50
5-Fluorouracil
5-Fluorouracil
Vzorec: C₄H₃FN₂O₂
Bod varu: 347 °C (1013 hPa)
Bod tání: 282…283 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006018
CAS číslo: 51-21-8
EINECS: 200-085-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04208