Tisk…
2,4-Dibromothiazole ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,4-dibromo-1,3-thiazole
H60230.03 H60230.06
H60230.03EA 2110 CZK
H60230.03 H60230.06
2,4-Dibromothiazole ≥97%
2,4-Dibromothiazole
Vzorec: C₃HBr₂NS
MW: 242.92
Bod tání: 80…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318994
CAS číslo: 4175-77-3