Tisk…
1-Benzyl-3-methylimidazolium chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H59997.06 H59997.18
H59997.06EA 1480 CZK
H59997.06 H59997.18
1-Benzyl-3-methylimidazolium chloride ≥97%
1-Benzyl-3-methylimidazolium chloride
Vzorec: C₁₁H₁₃ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784451
CAS číslo: 36443-80-8