Tisk…
1-Ethyl-3-methylimidazolium methylsulphate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium methyl sulphate
H59480.06 H59480.18
H59480.06EA 1230 CZK
H59480.06 H59480.18
1-Ethyl-3-methylimidazolium methylsulphate ≥98%
1-Ethyl-3-methylimidazolium methylsulphate
Vzorec: C₇H₁₄N₂O₄S
MW: 222,27 g/mol
Hustota: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08457697
CAS číslo: 516474-01-4