Tisk…
5-Methoxy-o-toluidine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Amino-4-methoxytoluene, 3-Amino-4-methylanisole, 1-Amino-3-methoxy-6-methylbenzene, 6-Methyl-m-anisidine, 5-Methoxy-2-methylaniline
H60177.03 H60177.06
H60177.03EA 1460 CZK
H60177.03 H60177.06
5-Methoxy-o-toluidine ≥97%
5-Methoxy-o-toluidine
Vzorec: C₈H₁₁NO
MW: 137.18
Bod varu: 253 °C (1013 hPa)
Bod tání: 43…46 °C
Hustota: 1.39 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C (235 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075057
CAS číslo: 50868-72-9
EINECS: 256-816-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III