Tisk…
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-ethyl-2,3-dimethylimidazolium chloride
H59225.06 H59225.18
H59225.06EA 2930 CZK
H59225.06 H59225.18
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium chloride ≥97%
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium chloride
Vzorec: C₇H₁₃ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093290
CAS číslo: 92507-97-6