Tisk…
3,5-Dimethoxybenzylamine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3,5-Dimethoxybenzyl amine
H60503.06 H60503.14
H60503.06EA 3680 CZK
H60503.06 H60503.14
3,5-Dimethoxybenzylamine 98%
3,5-Dimethoxybenzylamine
Vzorec: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,21 g/mol
Bod varu: 94…96 °C
Bod tání: 35…37 °C
Hustota: 1,106
Bod vzplanutí: 113 °C (235 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052813
CAS číslo: 34967-24-3
UN: 3259
ADR: 8,III