Tisk…
1,5-Difenylkarbazon
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: sym-Diphenylcarbazone, Phenylazoameisensäure-2-phenylhydrazid, Phenylazoformic acid 2-phenylhydrazid, Phenylazoformic acid 2-phenylhydrazide
H60336.06 H60336.14
H60336.06EA 4400 CZK
H60336.06 H60336.14
1,5-Difenylkarbazon
1,5-Difenylkarbazon
Vzorec: C₁₃H₁₂N₄O
MW: 240.26
Bod varu: 440
Bod tání: 119…123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003024
CAS číslo: 538-62-5
EINECS: 208-698-0
Merck Index: 12,03380