Tisk…
Toluen-α-sulfonylfluorid
Dodavatel: Cayman Chemical
Nebezpečí
14333-5 14333-10 14333-25
CAYM14333-5EA 1320 CZK
CAYM14333-5 CAYM14333-10 CAYM14333-25
Toluen-α-sulfonylfluorid
Toluen-α-sulfonylfluorid
Vzorec: C₇H₇FO₂S
Bod varu: 80…85 °C (0,3 mmHg)
Bod tání: 91…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007424
CAS číslo: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2923
ADR: 8,III