Tisk…
1-Propanesulphonyl chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Propane-1-sulphonyl chloride
H60747.AC H60747.AE
H60747.ACEA 1610 CZK
H60747.AC H60747.AE
1-Propanesulphonyl chloride ≥97%
1-Propanesulphonyl chloride
Vzorec: C₃H₇ClO₂S
MW: 142.61
Bod varu: 78…79 °C
Bod tání: –46 °C
Hustota: 1.267
Bod vzplanutí: 97 °C (207 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007462
CAS číslo: 10147-36-1
EINECS: 233-414-7
UN: 3265
ADR: 8 II