Rifampicin
Dodavatel: Cayman Chemical
14423-100
14423-500
14423-1
14423-5
CAYM14423-100EA
1320
CZK
CAYM14423-100
CAYM14423-500
CAYM14423-1
CAYM14423-5
Rifampicin
Rifampicin
Vzorec:
C₄₃H₅₈N₄O₁₂ Bod tání: 183…188 °C |
MDL Number:
MFCD00151389 CAS číslo: 13292-46-1 EINECS: 236-312-0 Merck Index: 12,08382 |